Learn More
Thermo Scientific Chemicals (-)-Eritromicina, 98 % Código de producto.: 10053110
Thermo Scientific Chemicals (-)-Eritromicina, 98 %
Código de producto. 10053110
25 g, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Código de producto. 10053110
Marca: Thermo Scientific Chemicals 227330250
Solicitar formato a granel o personalizado
La eritromicina (eritrocina), número de CAS 114-07-8, es un antibiótico de amplio espectro.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• La eritromicina es un antibiótico macrólido que funciona al unir la subunidad ribosomal 50S e inhibir la formación de polipéptidos
•La eritromicina se aisló de Saccharopolyspora erythraea
Aplicaciones
• La eritromicina se puede utilizar para interrumpir el crecimiento de bacterias grampositivas y gramnegativas
• Se ha demostrado que la eritromicina tiene efectos motores en el sistema gastrointestinal y se puede utilizar para investigaciones de laboratorio sobre la migración de la actividad compleja motora
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 114-07-8
Fórmula molecular C37H67NO13
Peso molecular (g/mol) 733.94
Número MDL MFCD00084654
Clave InChI ULGZDMOVFRHVEP-RWJQBGPGSA-N
PubChem CID 12560
ChEBI CHEBI:42355
Nombre IUPAC (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(Dimetilamino)-3-hidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-14-etil-7,12,13-trihidroxi-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hidroxi-4-metoxi-4,6-dimetiloxan-2-il]oxi-3,5,7,9,11,13-hexametil-oxaciclotetradecano-2,10-dionaMostrar másMostrar menos
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)OMostrar másMostrar menos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Erythromycin
Tipo (-)-Erythromycin
Nombre de nota 98%
Forma física Polvo
Punto de fusión 138.0°C to 140.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Rotación específica −74.50° (20°C c=2,ethanol)
Agua 6.5% max. (K.F.)
Color Blanco a amarillo
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Índice Merck 15, 3739
Información de solubilidad Solubility in water: +/- 2 mg/mg. Other solubilities: freely soluble in alcohols, acetone, chloroform,, acetonitrile, ethyl acetate, moderately soluble in ether, ethylenedichloride, and amyl acetate
Formula Weight (peso de la fórmula) 733.94
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
4 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0460907 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/03/2024 Catalog Number227330050,227331000,227330250
Número de loteA0452437 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/04/2023 Catalog Number227330050,227331000,227330250
Número de loteA0415457 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/07/2022 Catalog Number227330050,227331000,227330250
Número de loteA0443305 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/06/2022 Catalog Number227330050,227331000,227330250
Nombre del producto
  • (-)-Erythromycin
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals (-)-Eritromicina, 98 % >