Learn More
Eritrosina B, ∽ 93 % por UV-Vis, MP Biomedicals™
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Erythrosin B Sodium Salt |
Intervalo de porcentaje de ensayo | ∽ 93% |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 879.9 |
Color | Granate |
Cantidad | 25 g |
Forma física | Polvo |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Erythrosin B Sodium Salt
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H413-Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.