Learn More
MP Biomedicals™ Solución de limpieza ES 7X™.
La solución de limpieza 7X™-PF es un detergente sin fosfatos, desarrollado específicamente para una limpieza segura y eficaz de instrumentos de laboratorio y material de vidrio.
73.80€ - 2140.00€
Código de producto | Marca | Volumen (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10019520
|
MP Biomedicals™
097667121 |
1.32 |
261.00€
10 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11409585
|
MP Biomedicals™
097667194 |
1 gal |
239.00€
paquete de 4 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11419585
|
MP Biomedicals™
097667195 |
5 gal | N/A | ||||||
17104185
|
MP Biomedicals™
097667195 |
5 gal |
225.00€
18.92 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11499575
|
MP Biomedicals™
097667193 |
1 gal |
73.80€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11429585
|
MP Biomedicals™
097667198 |
55 gal | N/A | ||||||
17114185
|
MP Biomedicals™
097667198 |
55 gal |
2140.00€
208.19 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Seguro para el medio ambiente y sin fosfatos.
- Desarrollado para proporcionar una limpieza segura y eficaz de instrumentos de laboratorio y material de vidrio, incluidos tubos de ensayo, placas de Petri, matraces, portaobjetos para microscopía, equipos de patología e instrumentos quirúrgicos
- Disponibles varios tamaños de envase cómodos
- Se vende en forma concentrada para que el cliente pueda preparar la dilución apropiada según sea necesario
- Se drena por completo del material de vidrio en segundos
- Elimina los residuos sin dejar fluorescencia interferente
- PH neutro, sin necesidad de ajuste de pH en ninguna concentración
- No graba en vidrio ni en material de laboratorio de plástico a ninguna concentración
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- ES-7X Cleaning Solution
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Dioctyl Sulfosuccinate Sodium Salt, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol