Learn More
Thermo Scientific™ Combinación de refrigerador/congelador FMS serie ES
Reduzca el riesgo de explosión. Estos refrigeradores y congeladores combinados son ideales para almacenar material potencialmente inflamable en entornos generales de laboratorio con espacio limitado.
2720.00€
Especificaciones
Capacidad (imperial) del congelador | 3,849 pies cúb. |
---|---|
Capacidad del refrigerador (imperial) | 5,615 pies cúb. |
Capacity (Metric) Freezer | 109 L |
Capacity (Metric) Refrigerator | 159 L |
Intervalo de temperatura (congelador) | De -12 °C a -20 °C |
Alertas:
Las unidades FMS no están diseñadas para usarse en aplicaciones de Clase I, zona 0 o zona 1 que requieren una unidad a prueba de explosiones.
Código de producto | Marca | Capacity (Metric) Refrigerator | Capacity (Metric) Freezer | tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacity (Metric) Refrigerator | Capacity (Metric) Freezer | tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15284737
|
Thermo Scientific™
263C-AXV-TS |
159 L | 109 L | Europeo |
2720.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Reduzca el riesgo de explosión de las mezclas de aire y vapor inflamables. La combinación de refrigeradores/congeladores FMS Thermo Scientific™ serie ES es la elección idónea para almacenar etil éter, acetona, alcohol, benceno, butano, gasolina, hexano, disolventes de laca y otros materiales potencialmente inflamables en entornos generales de laboratorio con espacio limitado. Los refrigeradores y congeladores domésticos y comerciales no son apropiados para estos materiales, puesto que tienen componentes en sus sistemas eléctricos y de refrigeración que pueden desencadenar explosiones de mezclas de aire y vapor inflamables dentro de la unidad.
- Controlador integrado
- Indicador digital
- Alarmas de temperatura alta y baja
- Alarma de apertura de puerta
- Contactos de telealarma
- Puertas con cierre estándar
- Orificios de acceso
- Marcado CE/ATEX
- Puertas reversibles
- Refrigerantes de hidrocarburos
- Aislamiento sin HCFC ni CFC
Especificaciones
3,849 pies cúb. | |
109 L | |
De -12 °C a -20 °C | |
Reversible | |
3, 2 medias cestas (1 estante, 2 cestas de congelador) | |
Alarma | |
13 | |
CE, Las unidades FMS están diseñadas, evaluadas y cumplen la directiva ATEX 94/9/CE, anexo VIII y llevan la marca ATEX. | |
41,5 cm | |
167,5 cm | |
72,5 cm | |
54,5 cm | |
45,7 cm | |
230 V/50 Hz | |
95 kg |
5,615 pies cúb. | |
159 L | |
De 1 °C a 11 °C | |
2 | |
Manual | |
Hidrocarburo | |
Sin HCFC, sin CFC | |
La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información | |
45 cm | |
67 cm | |
61 cm | |
40,8 cm | |
230 V | |
50 Hz |
Las unidades FMS cumplen la directiva ATEX 94/9/CE, Anexo VIII, de acuerdo con la que se han diseñado y evaluado. Estas unidades cuentan con una barrera intrínsecamente segura instalada en el circuito de la sonda de temperatura sin ningún otro componente que pueda desencadenar una explosión o incendio de materiales inflamables dentro de la unidad. La fabricación de la pared interna se ha revisado y no es una fuente de acumulación de energía electrostática gracias a los materiales utilizados en su construcción. Las unidades llevan la marca ATEX.