Learn More
Thermo Scientific™ Congeladores de laboratorio FMS serie ES
Reduzca el riesgo de explosión. Estos congeladores de laboratorio son ideales para almacenar material potencialmente inflamable en entornos generales de laboratorio con espacio limitado.
Marca:  Thermo Scientific™ 98F-AXV-TS
Detalles adicionales : Peso : 41.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16681074
  • 1456.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Reduzca el riesgo de explosiones accidentales y los daños resultantes en las muestras. Los nuevos congeladores de laboratorio Thermo Scientific™ FMS serie ES son ideales para almacenar material potencialmente inflamable entornos generales de laboratorio. Los congeladores domésticos y comerciales no son apropiados para estos materiales, puesto que tienen componentes en sus sistemas eléctricos y de refrigeración que pueden desencadenar explosiones de mezclas de aire y vapor inflamables dentro de la unidad. Estos congeladores se han fabricado sin componentes que puedan provocar una explosión o un incendio del material inflamable del interior.
  • Controlador integrado
  • Indicador digital
  • Alarmas de temperatura alta y baja
  • Alarma de apertura de puerta
  • Contactos de telealarma
  • Puertas con cierre estándar
  • Orificios de acceso
  • Marcado CE/ATEX
  • Puertas reversibles
  • Refrigerantes de hidrocarburos
  • Aislamiento sin HCFC ni CFC
Información sobre pedidos: solo disponible en regiones de 50 Hz; no disponible en Norteamérica ni en otras regiones de 60 Hz.
    La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Especificaciones
Especificaciones
Resistente a productos corrosivos y a prueba de chispas
98 L
R600a
3
Sin CFC, sin HCFC
De colocación debajo de la mesa
Orificio de acceso lateral de 1, 16 mm
Alarma
44 cm
65 cm
42 cm
230 V
50 Hz
3,5 pies cúb.
De -10 °C a -26 °C
Con bisagras
Acero pintado resistente a los arañazos
CE
Digital
Automático
65,8 cm
85 cm
59,9 cm
UE
(230 V, 50 Hz)
41,8 kg
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Las unidades FMS no están diseñadas para usarse en aplicaciones de Clase I, zona 0 o zona 1 que requieren una unidad a prueba de explosiones.