Learn More
Thermo Scientific™ Refrigeradores de laboratorio FMS serie ES
Código de producto. p-6065995 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
158 L
tipo de tapón:
UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16601074
Marca: Thermo Scientific™ 158RAXVTS
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Reduzca el riesgo de explosión. Estos refrigeradores de laboratorio son ideales para almacenar material potencialmente inflamable en entornos generales de laboratorio con espacio limitado.
Reduzca el riesgo de explosiones accidentales y los daños resultantes en las muestras.Los nuevos refrigeradores de laboratorio Thermo Scientific™ FMS serie ES son ideales para almacenar material potencialmente inflamable en entornos generales de laboratorio.Los congeladores domésticos y comerciales no son apropiados para estos materiales, puesto que tienen componentes en sus sistemas eléctricos y de refrigeración que pueden desencadenar explosiones de mezclas de aire y vapor inflamables dentro de la unidad.Estos congeladores se han fabricado sin componentes que puedan provocar una explosión o un incendio del material inflamable del interior.
  • Controlador integrado
  • Indicador digital
  • Alarmas de temperatura alta y baja
  • Alarma de apertura de puerta
  • Contactos de telealarma
  • Puertas con cierre estándar
  • Bajo consumo de energía
  • Orificios de acceso
  • Marcado CE/ATEX
  • Puertas reversibles
  • Refrigerantes de hidrocarburos
  • Aislamiento sin HCFC ni CFC
Información sobre pedidos: solo disponible en 50 Hz; no disponible en Norteamérica ni en otras regiones de 60 Hz.
  • La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Tipo Resistente a productos corrosivos y a prueba de chispas
    Capacidad (imperial) 5,5 pies cúb.
    Capacidad (métrico) 158 L
    Intervalo de temperatura De 1 °C a 11 °C
    Refrigerante R600a
    Modelo de puerta Con bisagras
    Estantes 3
    Material de la cabina Acero pintado resistente a los arañazos
    Aislamiento Sin HCFC, sin CFC
    Certificaciones/conformidad CE
    Modelo Bajo encimera
    Tipo de control Digital
    Puertos 1 orificio de acceso lateral de 16 mm
    Descongelación Automático
    Opciones de vigilancia Botón
    Fondo exterior (métrico) 65,8 cm
    Fondo interior (métrico) 48,0 cm
    Altura exterior (métrico) 85,0 cm
    Altura (métrico) interior 71,8 cm
    Anchura exterior (métrico) 59,9 cm
    Anchura (métrico) interior 50,0 cm
    tipo de tapón UE
    Tensión 230 V
    Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
    Frecuencia 50 Hz
    Peso con embalaje (métrico) 37,8 kg
    Cantidad Each
    Mostrar más Mostrar menos
    Las unidades FMS no están diseñadas para usarse en aplicaciones de Clase I, Zona 0 o Zona 1 que requieren una unidad a prueba de explosiones.