missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Etiqueta ES Tipo 10
Marca: Brady™ 284429
Detalles adicionales : Peso : 0.06500kg
Descripción
- Etiquetas sin adhesivo preimpresas
Especificaciones
Etiqueta ES Tipo 10 | |
Polyester | |
5.71 in. | |
10 paquete | |
-40°C to +100°C | |
3.35 in. |
White on Green | |
Safety Identification | |
145 mm | |
-40°F to +212°F | |
0.249 mm | |
85 mm |