missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ESAM Antibody (1021723), DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18515377 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18515377 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18515377

Marca: Novus Biologicals FAB42042D

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ESAM Monoclonal antibody specifically detects ESAM in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ESAM
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 1021723
Conjugado DyLight 350
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 2310008D05Rik, endothelial cell adhesion molecule, endothelial cell-selective adhesion molecule, HUEL (C4orf1)-interacting protein, LP4791 protein, W117m
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human ESAM, Gln30-Ala247, Accession # Q96AP7
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 90952
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.