Learn More
Hidrato de esculina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10254430
Hidrato de esculina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10254430
10 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10254430
Marca: Thermo Scientific Acros 117830100
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 531-75-9
Fórmula molecular C15H16O9
Peso molecular (g/mol) 340.28
Número MDL MFCD00149492
Clave InChI XHCADAYNFIFUHF-TYKRLAFXNA-N
Sinónimo esculin, aesculin, esculoside, --esculin, polychrome, 6,7-dihydroxycoumarin-6-o-glucoside, aesculinum, esculine, esculetin 6-o-glucoside, 6,7-dihydroxycoumarin 6-glucosideMostrar másMostrar menos
PubChem CID 5281417
ChEBI CHEBI:4853
Nombre IUPAC 7-hidroxi-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxicromen-2-ona
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](OC2=C(O)C=C3OC(=O)C=CC3=C2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Esculin hydrate
Punto de fusión 203.0°C to 205.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Índice Merck 15, 3753
Condición de rotación específica - 86.00 (20.00°C c=2,dioxane/water1:1)
Rotación específica − 86.00
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in hot water,soluble in hot alcohol,methanol,pyridine,,ethyl acetate and acetic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.29
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0468360 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number117830050,117830500,117830100
Número de loteA0462584 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/05/2024 Catalog Number117830050,117830500,117830100
Número de loteA0455887 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/08/2023 Catalog Number117830050,117830500,117830100
Número de loteA0400668 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number117830050,117830500,117830100
Número de loteA0409219 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number117830050,117830500,117830100
Nombre del producto
  • Esculin hydrate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Hidrato de esculina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >