Learn More
Esculina sesquihidrato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15415389
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. 15415389
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J63114.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Un antioxidante natural
A naturally occuring antioxidant
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66778-17-4
Fórmula molecular C30H38O21
Peso molecular (g/mol) 734.613
Número MDL MFCD00149492
Clave InChI LGMHQDJZWHRZPO-HPPUHPNBSA-N
Sinónimo esculin sesquihydrate
PubChem CID 131675424
Nombre IUPAC 7-hidroxi-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxicromen-2-ona; trihidrato
SMILES C1=CC(=O)OC2=CC(=C(C=C21)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)O.C1=CC(=O)OC2=CC(=C(C=C21)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)O.O.O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Esculin sesquihydrate
Punto de fusión 202°C to 210°C
Color Blanco
Cantidad 5 g
Índice Merck 14,3698
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.31 (340.29 Anhydrous)
Forma física Polvo