Learn More
Notrax Cable de bobina ESD
Click to view available options
Cable de bobina; longitud: 1,8 m
Descripción
- Línea especializada de accesorios ESD para garantizar un lugar de trabajo libre de estática y proteger a los empleados y equipos eléctricos sensibles
- Utilice estos accesorios para conectar la superficie de trabajo de la mesa, los empleados y el material conductor a un punto de conexión a tierra común
- Esto crea un equilibrio entre todos los artículos y el personal para garantizar que la electricidad estática fluya a tierra de manera controlada
- Para su uso en zonas de trabajo ESD para proteger componentes sensibles a la electrostática
- El cable de 18 m conecta la muñequera a un punto de masa común en la alfombrilla de la mesa
- Resistencia de 1 Meg, la toma de 10 mm se ajusta a la pulsera y el otro extremo es un enchufe tipo banana
Especificaciones
Tipo de producto | Cable de bobina |
Material | Alambre |
Longitud (imperial) | 5,9 ft |
Longitud (métrico) | 1,8 m |