Learn More
Notrax Tapón de conexión a tierra ESD
Click to view available options
Toma de unión a tierra; color: Amarillo
Descripción
- Línea especializada de accesorios ESD para garantizar un lugar de trabajo libre de estática y proteger a los empleados y equipos eléctricos sensibles
- Utilice estos accesorios para conectar la superficie de trabajo de la mesa, los empleados y el material conductor a un punto de conexión a tierra común
- Esto crea un equilibrio entre todos los artículos y el personal para garantizar que la electricidad estática fluya a tierra de manera controlada
- Para su uso en zonas de trabajo ESD para proteger componentes sensibles a la electrostática
- Conecta los cables de conexión a tierra a tierra
- Resistencia de 1 Meg, 3 tacos macho de 10 mm, lo que permite conexiones de varios cables por enchufe
- Disponible en versión Continental o UK
Especificaciones
Color | Amarillo |
Tipo de producto | Enchufe de unión |
Material | Alambre |
Tipos de conector | Conexión de enchufe del Reino Unido |