Learn More
Notrax ESD Floor Grounding Cord
Click to view available options
Tipos de conector:
Conector de anillo
Conector hembra
Descripción
- Línea especializada de accesorios ESD para garantizar un lugar de trabajo libre de estática y proteger a los empleados y equipos eléctricos sensibles
- Utilice estos accesorios para conectar la superficie de trabajo de la mesa, los empleados y el material conductor a un punto de conexión a tierra común
- Esto crea un equilibrio entre todos los artículos y el personal para garantizar que la electricidad estática fluya a tierra de manera controlada
- Cable de 45 m y conector que conecta una alfombrilla a tierra
- Fácil de instalar, simplemente colóquelo en una alfombrilla y conecte el terminal a tierra
- La tapa biselada de perfil bajo evita que el cable se extraiga accidentalmente de la alfombrilla
- Alfombrilla de resistencia de 1 Meg a tierra
- Disponible con terminal de anillo o conector hembra de 10 mm
Especificaciones
Especificaciones
Color | Negro |
Tipo de producto | Cable de puesta a tierra |
Material | Alambre |
Longitud (imperial) | 20 ft |
Longitud (métrico) | 4,5 m |
Tipos de conector | Conector hembra |