Learn More
Notrax Protección contra ESD
Click to view available options
Protección; para su uso con: Conexión de una persona con propiedades ESD
Descripción
- Un dispositivo para conectar a tierra a una persona que camina o está de pie mediante el uso de un hilo de caucho conductor para proporcionar el contacto eléctrico necesario entre la persona y la alfombra del suelo
- Línea especializada de accesorios ESD para garantizar un lugar de trabajo libre de estática y proteger a los empleados y equipos eléctricos sensibles
- Utilice estos accesorios para conectar la superficie de trabajo de la mesa, los empleados y el material conductor a un punto de conexión a tierra común
- Esto crea un equilibrio entre todos los artículos y el personal para garantizar que la electricidad estática fluya a tierra de manera controlada
- Para su uso en zonas de trabajo ESD para proteger componentes sensibles a la electrostática
Especificaciones
Tipo de producto | Protección |
Material | Alambre |
Para utilizar con (aplicación) | Conexión de una persona con propiedades ESD |