missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Salicilato de eserina, SPEX CertiPrep™

Código de producto. 12949344 Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.

Código de producto. 12949344

Marca: SPEX Certiprep S3103

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.

Includes

Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.

Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST

Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos

AnalitoN.º de CASConcentración
Salicilato de eserina57-64-71000 μ g/ml

Certifications

Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001

Compliance

Queja de GHS/OSHA

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Eserine Salicylate
Envase 2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar
CAS 57-64-7, 67-56-1
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Fórmula molecular C22H27N3O5
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI HZOTZTANVBDFOF-PBCQUBLHSA-N
SMILES CC12CCN(C1N(C3=C2C=C(C=C3)OC(=O)NC)C)C.C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)O
Nombre IUPAC N-metilcarbamato [(3aR,8bS)-3,4,8b-trimetil-2,3a-dihidro-1H-pirrolo[2,3-b]indol-7-il]; ácido 2-hidroxibenzoico
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 413.474
PubChem CID 657348
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:48883
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Eserine Salicylate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: methanol

Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado