Learn More
Velp Scientifica™ Agitador magnético ultraplano ESP
EL agitador magnético ultraplano ESP con arranque suave garantiza una progresión óptima de la velocidad de agitación, mientras que su estructura moderna y ergonómica está hecha de materiales que garantizan una alta resistencia a los reactivos químicos.
Marca: Velp Scientifica™ F206A0179
214.81 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.17000kg
Descripción
Diseño duradero- Sin mantenimiento: No contiene piezas móviles
- El panel de control está protegido contra derrames de líquidos con ranura de escorrentía
- La cubierta de tecnopolímero resiste a los productos químicos
- Larga vida útil
- Admite matraces de hasta 5 litros
- Superficie para la visualización de partículas y cambios de color
- Ideal para microvaloración, microbiología y bioquímica
- Arranque suave pero alcanza rápidamente la velocidad programada
- Ergonómico - altura muy baja
- Regulación de velocidad de hasta 1100 rpm
- Rango de frecuencia / tensión de red universal
- Peso ligero
Especificaciones
1100 rpm | |
Tecnopolímero | |
5 W | |
33 mm | |
160 mm | |
50/60 Hz | |
Agitador magnético |
1 | |
100/240 V | |
230 x 160 x 33 mm | |
230 mm | |
100/240 V, 50/60 Hz, 5 W | |
ESP | |
0,9 kg |