Learn More
Solución de éter 3-metílico de β-estradiol, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15969691 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
2 mL
Tamaño de la unidad:
2 ml
Código de producto. 15969691
Marca: Honeywell Fluka R13572ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
100 μg/ml en acetonitrilo, patrón analítico, material de referencia
Asegúrese de que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar las auditorías pertinentes:
  • Materiales de referencia inorgánicos y orgánicos de alta calidad producidos de acuerdo con la norma ISO 9001
  • Certificado de análisis (CoA) en cada entrega con la fecha de caducidad y los resultados analíticos específicos del lote
  • Asistencia técnica gratuita por parte de expertos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Envase Frasco de vidrio
CAS 75-05-8, 1035-77-4
Temperatura de inflamación 6°C
Forma física Líquido
Punto de ebullición 82°C
Industry Type ESTEROIDES Y HORMONAS
Cantidad 2 mL
Grado Estándar analítico