Learn More
β-Estradiol, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Descripción
β-Estradiol is an endogenous estrogen receptor (ER) agonist (Ki values are 0.12 and 0.13 nM for ERα and ERβrespectively). Also high affinity ligand at membrane estrogen GPR30 receptors. α-Estradiol also available.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | β-Estradiol |
CAS | 50-28-2 |
Fórmula molecular | C18H24O2 |
Cantidad | 100 mg |
Sinónimo | estradiol, beta-estradiol, 17beta-estradiol, oestradiol, dihydrofolliculin, estrace, ovocyclin, progynon, dihydrotheelin, dihydroxyestrin |
Clave InChI | VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N |
SMILES | CC12CCC3C(C1CCC2O)CCC4=C3C=CC(=C4)O |
Nombre IUPAC | (8R,9S,13S,14S,17S)-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantreno-3,17-diol |
Peso molecular (g/mol) | 272.388 |
PubChem CID | 5757 |