Learn More
α-Estradiol, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Descripción
Endogenous estrogen receptor ligand (Ki values are 0.2 and 1.2 nM for ERα and ERβ receptors respectively).
β-Estradiol also available.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | α-Estradiol |
CAS | 57-91-0 |
Fórmula molecular | C18H24O2 |
Cantidad | 50 mg |
Sinónimo | alpha-estradiol, 17alpha-estradiol, alfatradiol, epiestradiol, 17-alpha-estradiol, 3,17-dihydroxyestratriene, 17a-estradiol, estradiol-17alpha, epiestrol, 17-epiestradiol |
Clave InChI | VOXZDWNPVJITMN-SFFUCWETSA-N |
SMILES | CC12CCC3C(C1CCC2O)CCC4=C3C=CC(=C4)O |
Nombre IUPAC | (8R,9S,13S,14S,17R)-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol |
Peso molecular (g/mol) | 272.388 |
PubChem CID | 68570 |