Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA competitivo de estrona
ELISA competitivo
Marca: Invitrogen™ EIA17E1X10
Includes: Placas prerecubiertas, patrón, anticuerpo detector, conjugado con HRP, tampón de ensayo, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa y hoja de datos técnicos específicos del lote.
Descripción
The Multispecies Estrone ELISA quantitates estrone in fecal extracts,urine,and tissue culture media.
Principle of the method
The Estrone Competitive ELISA research-use-only kit is designed to quantitatively measure estrone present in extracted dried fecal samples,urine,and tissue culture media samples. The kit is unique as it measures both non-conjugated estrone,estrone-3-sulfate,and estrone 3-glucuronide in urine and fecal samples with almost equal affinity,allowing for non-invasive testing of this steroid. An estrone standard is provided to generate a standard curve for the assay and all samples should be read off the standard curve. Standards or diluted samples are pipetted into a clear microtiter plate coated with an antibody to capture rabbit antibodies. An estrone-peroxidase conjugate is added to the standards and samples in the wells. The binding reaction is initiated by the addition of a polyclonal antibody to estrone to each well. After a 2-hour incubation the plate is washed and substrate is added. The substrate reacts with the bound estrone-peroxidase conjugate. After a short incubation,the reaction is stopped and the intensity of the generated color is detected in a microtiter plate reader capable of measuring at 450 nm.
Rigorous validation
Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity,specificity,precision,and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La estrona es un esteroide C18 aromatizado con un grupo 3-hidroxilo y una 17-cetona, un estrógeno mamífero importante, que se convierte directamente a partir de androstenediona o de testosterona a través de estradiol. En los seres humanos, la producen principalmente los ovarios cíclicos, la placenta y el tejido adiposo de los hombres y las mujeres posmenopáusicas. La estrona terapéutica es la forma sintética de una estrona estrogénica natural. La estrona se difunde a través de la membrana celular y se une y posteriormente activa el receptor de estrógeno nuclear que se encuentra en el tracto reproductivo, la mama, la hipófisis, el hipotálamo, el hígado y el hueso. El complejo de receptores hormonales activados se transloca al núcleo, donde se une al elemento de respuesta de estrógenos en el ADN y promueve la transcripción de genes diana implicados en el funcionamiento del sistema reproductor femenino y características sexuales secundarias. La estrona aumenta la síntesis hepática de la globulina fijadora de la hormona sexual (shbg), la globulina fijadora de la tiroides (tbg) y otras proteínas séricas, y suprime la liberación de la hormona estimulante del folículo (fsh) y la hormona luteinizante (lh) de la hipófisis anterior. National Center for Biotechnology Information (Centro estadounidense de información biotecnológica). Base de datos compuesta PubChem; CID=5870].
Especificaciones
31,25-2000 pg/ml | |
Kit de ELISA competitivo de estrona | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Kit de ELISA | |
10 x 96 ensayos | |
ELISA, ensayos de proteínas, ensayos de actividad, biología de proteínas, biología reproductiva, inflamación, estrés oxidativo, metabolismo, señalización celular, epigenética, hematología, daños del ADN, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de hormonas esteroideas | |
5,5% | |
Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección conjugado con HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas | |
RUO | |
Extracto fecal, 50 μl; sobrenadante, 50 μl; orina, 12,5 μl | |
Humano | |
2 h 30 min |
22,4 pg | |
Ensayo multiplex en la plataforma Luminex | |
Fluorescencia | |
Extracto fecal, Orina, Sobrenadante | |
Humano | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
4,7% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Biología reproductiva | |
-20 °C | |
1 h 20 min |