missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ETC-206, MedChemExpress

Código de producto. 16423176
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16423176

Marca: Medchem Express HY112424

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress ETC-206 is a selective MNK1 and MNK2 inhibitor with IC50s of 64 nM and 86 nM, respectively.

ETC-206 is a selective MNK1 and MNK2 inhibitor with IC50s of 64 nM and 86 nM, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material ETC-206
CAS 1464151-33-4
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H20N4O2
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (122.41 mM)
SMILES N#CC1=CC=C(C2=CN=C3C=CC(C4=CC=C(C(N5CCOCC5)=O)C=C4)=CN32)C=C1
Peso molecular (g/mol) 408.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.45
Porcentaje de pureza 99.57%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado