Learn More
Cytiva Tubos de ETFE
Código de producto. 10722667 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Longitud global (métrico):
2 m
3 m
Diámetro interior (métrico):
0,75 mm
0,8 mm
1 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. 10722667
Marca: Cytiva 18114238
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con sistemas de cromatografía ÄKTA. Los tubos capilares de ETFE Cytiva están disponibles en diferentes tamaños.
Tubos de etilenotetrafluoroetileno (ETFE) para la administración controlada de líquidos en sistemas de cromatografía.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Para utilizar con Sistemas de cromatografía ÄKTA
Tipo Tubos capilares
Diámetro exterior (imperial) 1/16 pulg, 1,59 mm
Diámetro interior (métrico) 1 mm
Longitud global (métrico) 3 m
Material ETFE
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.