Learn More
Cytiva Tubos de ETFE
Código de producto. 10794662 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Longitud global (métrico):
2 m
3 m
Diámetro interior (métrico):
0,75 mm
0,8 mm
1 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. 10794662
Marca: Cytiva 19743501
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con sistemas de cromatografía ÄKTA. Los tubos capilares de ETFE Cytiva están disponibles en diferentes tamaños.
Tubos de etilenotetrafluoroetileno (ETFE) para la administración controlada de líquidos en sistemas de cromatografía.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con Sistemas de cromatografía ÄKTA
Tipo Tubos capilares
Diámetro exterior (imperial) 0,07 in, 1,8 mm
Diámetro interior (métrico) 0,8 mm
Longitud global (métrico) 2 m
Material ETFE