Learn More
Cytiva Tubos de ETFE
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Longitud global (métrico):
2 m
3 m
Diámetro interior (métrico):
0,75 mm
0,8 mm
1 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Descripción
Tubos de etilenotetrafluoroetileno (ETFE) para la administración controlada de líquidos en sistemas de cromatografía.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con | Sistemas de cromatografía ÄKTA |
| Tipo | Tubos capilares |
| Diámetro exterior (imperial) | 1/16 pulg, 1,59 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 0,75 mm |
| Longitud global (métrico) | 2 m |
| Material | ETFE |