Learn More
Cytiva Conectores de tubos macho M6
Conectores de tubos M6 fabricados con materiales plásticos duraderos para su uso en sistemas de bombas de cromatografía. Los conectores de tubos M6 Cytiva están disponibles en conexiones con brida macho, sin reborde y de cierre.
Marca:  Cytiva 19-2148-01
Código de producto. 11390072
  • 166.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-12-2024
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Para evitar que el aire entre en una bomba del sistema de cromatografía, las conexiones de los tubos en la bomba y en las entradas deben estar bien apretadas y seguras.
  • Conector macho, sin reborde 
  • Conector macho: D.I. 3,3mm
  • Conexión de cierre macho: D.I. 2 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Conectores para tubos
15 juntas tóricas y 25 placas, suministradas con conexiones
2 mm
Conexión de extremo macho M6
ETFA
Sistemas de bomba de cromatografía, tubos