Learn More
Etanodiol, extra puro, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10274430 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Frasco de plástico HDPE
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 LT
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10274430 2.5 L Frasco de vidrio ámbar 2.50 LT
10395700 500 mL Frasco de plástico HDPE 500 ML
10122000 1 L Frasco de vidrio ámbar 1 LT
10346420 2.5 L Frasco de plástico HDPE 2.50 LT
10000130 25 L Recipiente de plástico 25 LT
5 options
Código de producto. 10274430
Marca: Fisher Chemical E/0350/17
Solicitar formato a granel o personalizado
C2H6O2, número CAS-107-21-1, alcohol de etileno, alcohol de glicol, 2-hidroxietanol, 1,2-etanediol, glicol, fridex, monoetilenglicol, tescol, 1,2-dihidroxietano, etilenglicol, 2,5 l, 196 °C, CHEBI:30742, incoloro, 62,06 g/mol, LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N, etano-1,2-diol, -13 °C, 2885
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-21-1
Fórmula molecular C2H6O2
Peso molecular (g/mol) 62.068
Número MDL 2885
Clave InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
Nombre IUPAC etano-1,2-diol
SMILES C(CO)O
Especificaciones
Punto de fusión -13°C
Color Incolora
pH 5.5 to 7.5
Punto de ebullición 196°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 2.5 L
Densidad del vapor 2.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 62.06g/mol
Presión de vapor 0.12mmHg at 20°C
Forma física Líquido viscoso