Learn More
Etanotiol, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11340612
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-08-1
Fórmula molecular C2H6S
Peso molecular (g/mol) 62.13
Número MDL MFCD00004887
Clave InChI DNJIEGIFACGWOD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl mercaptan, mercaptoethane, thioethanol, ethyl hydrosulfide, ethyl sulfhydrate, ethyl thioalcohol, thioethyl alcohol, 1-mercaptoethane, aethanethiol, aethylmercaptan
PubChem CID 6343
Nombre IUPAC etanotiol
SMILES CCS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethanethiol
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión -148.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8300g/mL
Punto de ebullición 35.0°C
Temperatura de inflamación −45°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5SH
Índice de refracción 1.4296 to 1.4316
Cantidad 2.5 L
Beilstein 01,34
Fieser 12,29
Índice Merck 15,3781
Gravedad específica 0.83
Información de solubilidad Solubility in water: 6.76g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 62.13
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido