Learn More
Etanotiol, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
20.50€ - 157.79€
CAS | 75-08-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C2H6S |
Peso molecular (g/mol) | 62.13 |
Número MDL | MFCD00004887 |
Clave InChI | DNJIEGIFACGWOD-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | ethyl mercaptan, mercaptoethane, thioethanol, ethyl hydrosulfide, ethyl sulfhydrate, ethyl thioalcohol, thioethyl alcohol, 1-mercaptoethane, aethanethiol, aethylmercaptan |
PubChem CID | 6343 |
Nombre IUPAC | etanotiol |
SMILES | CCS |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10306940
|
Thermo Scientific Acros
117860500 |
50 mL | Frasco de vidrio |
20.50€
50 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10050800
|
Thermo Scientific Acros
117865000 |
500 mL | Frasco de vidrio |
44.52€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11340612
|
Thermo Scientific Acros
117860025 |
2.5 L | Frasco de vidrio |
157.79€
2.50 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
75-08-1 | |
62.13 | |
DNJIEGIFACGWOD-UHFFFAOYSA-N | |
6343 | |
CCS |
C2H6S | |
MFCD00004887 | |
ethyl mercaptan, mercaptoethane, thioethanol, ethyl hydrosulfide, ethyl sulfhydrate, ethyl thioalcohol, thioethyl alcohol, 1-mercaptoethane, aethanethiol, aethylmercaptan | |
etanotiol |
Especificaciones
Ethanethiol | |
75-08-1 | |
Incolora | |
35.0°C | |
Auténtico | |
C2H6S | |
1.4296 to 1.4316 | |
01,34 | |
15,3781 | |
ethyl mercaptan, mercaptoethane, thioethanol, ethyl hydrosulfide, ethyl sulfhydrate, ethyl thioalcohol, thioethyl alcohol, 1-mercaptoethane, aethanethiol, aethylmercaptan | |
DNJIEGIFACGWOD-UHFFFAOYSA-N | |
etanotiol | |
6343 | |
99+% |
99+% | |
-148.0°C | |
0.8300g/mL | |
−45°C | |
99% min. (GC) | |
C2H5SH | |
MFCD00004887 | |
12,29 | |
0.83 | |
Solubility in water: 6.76g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether | |
CCS | |
62.13 | |
62.13 | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Nocivo en caso de inhalación.
Muy tóxico para la vida acuática con efectos de larga duración.
Líquido y vapores muy inflamables.
Declaración de GHS P
No dispersar en el medioambiente.
EN CASO DE INGESTIÓN:Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.
EN CASO DE INHALACIÓN:Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 200-837-3
missing translation for 'rtecsNumber' : KI9625000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Ethanethiol
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Ethanethiol
RUO – Research Use Only