Learn More
Etanol, 95+%, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10318820
Etanol, 95+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10318820
1 L
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre el alcohol de acuerdo con la Directiva Europea 92/83/CEE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE).
Código de producto. 10318820
Marca: Thermo Scientific Acros 270660010
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre el alcohol de acuerdo con la Directiva Europea 92/83/CEE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE).
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-17-5, 60-29-7
Fórmula molecular C2H6O
Clave InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Nombre IUPAC etanol
SMILES CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethanol
Punto de fusión -114.0°C
Densidad 0.7800g/mL
Punto de ebullición 78.0°C
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 12°C
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.3600 to 1.3630
Gravedad específica 0.78
Fórmula lineal C2H5OH
Viscosidad 1.2 mPa.s (20°C)
Información de solubilidad Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with many organic solvents
Peso molecular (g/mol) 46.069
Formula Weight (peso de la fórmula) 46.06
Grado Pure
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0464231 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/07/2024 Catalog Number270660025,270660010,270660250
Número de loteA0454450 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number270660025,270660010,270660250
Número de loteA0403515 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number270660025,270660010,270660250
Número de loteA0410829 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number270660025,270660010,270660250
Número de loteA0442867 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/06/2022 Catalog Number270660025,270660010,270660250
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethanol, denat. with up to 5% v/v ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Indicado para fabricación y uso en el laboratorio. No indicado para uso en bebidas
Título del producto
Etanol, 95+%, Thermo Scientific Chemicals >