Learn More
Etanol 95 % (v/v), extra puro, SLR, Fisher Chemical Código de producto.: 12666697
Etanol 95 % (v/v), extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 12666697 Tienda Fisher Chemical Productos
2.5 L, Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico, 2.50 LT
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
2.5 l
5 L
10 L
Envase:
Frasco de HDPE
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 LT
2.50 LT
5 litros
500 ML
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre el alcohol de acuerdo con la Directiva Europea 92/83/CEE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 12666697
Marca: Fisher Chemical E/0500DF/P17
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre el alcohol de acuerdo con la Directiva Europea 92/83/CEE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS 64-17-5
Fórmula molecular C2H6O
Número MDL 3568
Clave InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Nombre IUPAC etanol
SMILES CCO
Especificaciones
Punto de fusión -114°C
Color Incolora
Punto de ebullición 78°C
Cantidad 2.5 L
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Forma física Líquido
Peso molecular (g/mol) 46.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 46.07g/mol
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de lote2556323 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/10/2025 Código de productoE/0500DF/17,E/0500DF/08,E/0500DF/P21S,E/0500/17,E/0500DF/15,E/0500DF/C17,E/0500/08,E/0500DF/P17,E/0500DF/P24,E/0500DF/21,E/0500DF/P25,E/0500DF/21S,E/0500/PC17,E/0500DF/P21
Número de lote2551237 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/09/2025 Código de productoE/0500DF/17,E/0500DF/08,E/0500DF/P21S,E/0500/17,E/0500DF/15,E/0500DF/C17,E/0500/08,E/0500DF/P17,E/0500DF/P24,E/0500DF/21,E/0500DF/P25,E/0500DF/21S,E/0500/PC17,E/0500DF/P21
Número de lote2541222 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/06/2025 Código de productoE/0500DF/17,E/0500DF/08,E/0500DF/P21S,E/0500/17,E/0500DF/C17,E/0500DF/15,E/0500/08,E/0500DF/P17,E/0500DF/P24,E/0500DF/P25,E/0500DF/21S,E/0500/PC17,E/0500DF/P21
Número de lote2536231 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/05/2025 Código de productoE/0500DF/17,E/0500DF/08,E/0500DF/P21S,E/0500/17,E/0500DF/C17,E/0500DF/15,E/0500/08,E/0500DF/P17,E/0500DF/P24,E/0500DF/P25,E/0500DF/21S,E/0500/PC17,E/0500DF/P21
Número de lote2530224 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/05/2025 Código de productoE/0500DF/17,E/0500DF/08,E/0500DF/P21S,E/0500/17,E/0500DF/C17,E/0500DF/15,E/0500/08,E/0500DF/P17,E/0500DF/P24,E/0500DF/P25,E/0500DF/21S,E/0500/PC17,E/0500DF/P21
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethanol (95% v/v)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Título del producto
Etanol 95 % (v/v), extra puro, SLR, Fisher Chemical >