Learn More
Etanol, 99.5 %, extra seco, absoluto, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Etanol, >-99,5 %, C2H6O, número de CAS 64-17-5, 7732-18-5, algrain, alcohol, hidróxido de etilo, hidrato de etilo, alcohol, alcohol etílico, anhidrol, metilcarbinol, tecsol, alcohol de grano, 100 ml, CHEBI:16236, incoloro, 0,7900 g/ml, 46,07, extraseco, peligro, Declaración GHS P de líquido y vapor altamente inflamable.
CAS | 64-17-5, 7732-18-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C2H6O |
Peso molecular (g/mol) | 46.069 |
Número MDL | MFCD00003568 |
Clave InChI | LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | alcohol etílico, metilcarbinol, alcohol de grano, hidróxido de etilo, hidrato de etilo, anhidrol, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol |
PubChem CID | 702 |
ChEBI | CHEBI:16236 |
Nombre IUPAC | etanol |
SMILES | CCO |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
64-17-5, 7732-18-5 | |
46.069 | |
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N | |
702 | |
etanol |
C2H6O | |
MFCD00003568 | |
alcohol etílico, metilcarbinol, alcohol de grano, hidróxido de etilo, hidrato de etilo, anhidrol, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol | |
CHEBI:16236 | |
CCO |
Especificaciones
Etanol | |
64-17-5, 7732-18-5 | |
0.7900 g/ml | |
Líquido | |
0.001 % máx. | |
CH3CH2OH | |
1170 | |
15, 3814 | |
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N | |
etanol | |
702 | |
46.07 | |
Extra seco |
Extra seco | |
Incolora | |
Auténtico | |
99.5% | |
C2H6O | |
MFCD00003568 | |
0.005 % máx. | |
alcohol etílico, metilcarbinol, alcohol de grano, hidróxido de etilo, hidrato de etilo, anhidrol, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol | |
CCO | |
46.069 | |
CHEBI:16236 | |
≥99.5 % |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS P Líquido y vapor altamente inflamables.
Declaración de GHS P Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. - No fumar. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Peligro
- Ethanol
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Indicado para fabricación y uso en el laboratorio. No indicado para uso en bebidas