Learn More
Etanol, absoluto (al 200 %), grado de biología molecular, Fisher BioReagents™
Código de producto. p-3759149 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 ml
2.5 L
4 L
Tamaño de la unidad:
0.10 litro
2.50 litro
4 litros
500 ml
Product Code. Cantidad unitSize
16685992 100 mL 0.10 litro
16606002 500 ml 500 ml
16688242 2.5 L 2.50 litro
16695992 4 L 4 litros
4 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Product Code. 16685992
Brand: Fisher BioReagents BP2818100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Cumple con las especificaciones ACS
  • Cumple con las especificaciones ACS
  • Para la precipitación y purificación de ácidos nucleicos
  • El etanol ultrapuro de grado de biología molecular se utiliza para la precipitación y purificación de biomoléculas, como ácidos nucleicos y proteínas
  • También se utiliza en histología para preparar reactivos de coloración y decoloración y para deshidratar tejidos antes de la inclusión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 64-17-5
Fórmula molecular C2H6O
Clave InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Nombre IUPAC etanol
SMILES CCO
Specifications
Nombre del producto químico o material Ethanol
Punto de fusión -114 °C
Nombre de nota Absolute (200 Proof)
Color Incolora
Punto de ebullición 78°C
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación 12°C (53.6°F)
Identificación Pass Test
Espectro infrarrojo Conforme a referencia
Forma física Líquido
Notas de grado de pureza DNase-, RNase- and Protease-Free
Intervalo de porcentaje de ensayo Assay: ≥99.5% (v/v)
Residuos después de la evaporación 0.001% max.
Ácido valorable 0.0005 mEq /g max.
Fórmula lineal C2H5OH
Base valorable 0.0002 mEq /g max.
Agua 0.2% max.
Índice Merck 15, 3814
Peso molecular (g/mol) 46.069
Formula Weight (peso de la fórmula) 46.07
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado Biología molecular
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Molecular Biology Grade Ethanol
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol