Learn More
Ethanol (Taxed), CHROMASOLV™, absolute, for gradient elution, 99.9%, for domestic sale in Germany, France, Ireland and United Kingdom, Honeywell Riedel-de Haen
Código de producto. 15634730
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
CAS 64-17-5
Fórmula molecular C2H6O
Peso molecular (g/mol) 46.069
Número MDL MFCD00011358
Clave InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Nombre IUPAC etanol
SMILES CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethanol (Taxed)
Punto de fusión -114°C (literature)
Nombre de nota CHROMASOLV™, absolute, for gradient elution, 99.9%, for domestic sale in Germany, France, Ireland and United Kingdom
% máx. CAS 100.0000%
Densidad 0.789 g/mL at 25 °C(lit.)
Punto de ebullición 78°C to 79°C
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación 12°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal KBr
Número UN UN1170
Beilstein 1718733
Formula Weight (peso de la fórmula) 46
Porcentaje de pureza >99.9%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol