Learn More
Ethanol (Taxed), CHROMASOLV™, for HPLC, absolute, ≥99.8%, for domestic sale in Germany, France, Ireland and United Kingdom, Honeywell Riedel-de Haen
Click to view available options
Cantidad:
4 x 2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethanol (Taxed) |
Punto de fusión | -114°C (literature) |
Nombre de nota | CHROMASOLV™, for HPLC, absolute, ≥99.8%, for domestic sale in Germany, France, Ireland and United Kingdom |
% máx. CAS | 100.0000% |
Fórmula lineal | CH3CH2OH |
Número UN | UN1170 |
Beilstein | 1718733 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 46 |
Porcentaje de pureza | >99.8% |
Grado | HPLC |