Learn More
Etanol (sin impuestos), Riedel-de Hëan™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Grado:
ACS
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethanol (Untaxed) |
Punto de fusión | -115°C |
CAS | 64-17-5 |
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 78°C to 79°C (1.013 hPa) |
Cantidad | 1 L |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula molecular | C2H6O |
Sinónimo | Ethyl alcohol |
Clave InChI | LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ethanol
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Título del producto
Etanol (sin impuestos), Riedel-de Hëan™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido