Learn More
Etanolamina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
Descripción
Ethanolamine is also used in messenger molecules such as palmitoylethanolamide, which have an effect on CB1 receptors. Ethanolamine is used as a scrubber for the removal of methyl bromide. Polyaniline doping ethanolamine is used for modified electrode preparation to measure uric acid in human body with the presence of antiscorbutic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La etanolamina también se utiliza en moléculas mensajeras como la palmitoiletanolamida, que tienen un efecto sobre los receptores CB1. La etanolamina se utiliza como depurador para la eliminación del bromuro de metilo. La etanolamina de dopaje con polianilina se usa para la preparación de electrodos modificados para medir el ácido úrico en el cuerpo humano con la presencia de ácido antiescorbútico.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Almacenar alejado del calor, chispas, llamas abiertas, superficies calientes y humo. La zona de almacenamiento debe ser segura y estar cerrada.
La etanolamina también se utiliza en moléculas mensajeras como la palmitoiletanolamida, que tienen un efecto sobre los receptores CB1. La etanolamina se utiliza como depurador para la eliminación del bromuro de metilo. La etanolamina de dopaje con polianilina se usa para la preparación de electrodos modificados para medir el ácido úrico en el cuerpo humano con la presencia de ácido antiescorbútico.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Almacenar alejado del calor, chispas, llamas abiertas, superficies calientes y humo. La zona de almacenamiento debe ser segura y estar cerrada.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethanolamine |
Punto de fusión | 10°C |
Densidad | 1.012 |
Punto de ebullición | 169°C to 170°C |
Temperatura de inflamación | 93°C (199°F) |
Olor | Ammonia-like |
Fórmula lineal | HOCH2CH2NH2 |
Índice de refracción | 1.454 |
Cantidad | 2500 g |
Número UN | UN2491 |