Learn More
Etanolamina, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15572313 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
250 ml
Código de producto. 15572313
Marca: Thermo Scientific Acros 451762500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 141-43-5 | C2H7NO | 61.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-43-5
Fórmula molecular C2H7NO
Peso molecular (g/mol) 61.08
Número MDL MFCD00008183
Clave InChI HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethanolamine, monoethanolamine, aminoethanol, 2-hydroxyethylamine, colamine, glycinol, olamine, 2-amino-1-ethanol, ethanol, 2-amino, ethylolamine
PubChem CID 700
ChEBI CHEBI:16000
SMILES NCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethanolamine
Punto de fusión 10.3°C
Densidad 1.0120g/mL
Punto de ebullición 170.0°C
Temperatura de inflamación 92°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Fórmula lineal H2NCH2CH2OH
Índice de refracción 1.4530 to 1.4550
Cantidad 250 mL
Índice Merck 15,3782
Gravedad específica 1.012
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with methanol and acetone, soluble in benzene, ether, ccl4 and n-heptane
Nombre IUPAC 2-aminoetanol
Viscosidad 24 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 61.08
Porcentaje de pureza ≥99.0% (GC)
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethanolamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.