Learn More
Etanolamina, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Código de producto. p-7073016 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
500 ML
Código de producto. 10736481
Marca: Fisher Chemical E/0701/08
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 141-43-5
Fórmula molecular C2H7NO
Peso molecular (g/mol) 61.08
Número MDL MFCD00008183
Clave InChI HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethanolamine, monoethanolamine, aminoethanol, 2-hydroxyethylamine, colamine, glycinol, olamine, 2-amino-1-ethanol, ethanol, 2-amino, ethylolamine
PubChem CID 700
ChEBI CHEBI:16000
Nombre IUPAC 2-aminoetanol
SMILES NCCO
Especificaciones
Punto de fusión 10°C
Color Incolora
pH 12
Punto de ebullición 170°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 500 mL
Densidad del vapor 2.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 61.08g/mol
Presión de vapor 0.48mmHg at 20°C
Forma física Líquido