Learn More
Ether, Anhydrous, HPLC Grade, J.T. Baker™
Código de producto. 15518554
Click to view available options
Cantidad:
4 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Disolventes de alta pureza para su uso en separaciones analíticas y preparativas
    Para su uso en cromatografía líquida (HPLC & UHPLC) & espectrofotometría, productos químicos farmacéuticos a granel.
CAS 60-29-7
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.12
Número MDL MFCD00011646
Clave InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
Nombre IUPAC etoxietano
SMILES CCOCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ether
Nombre de nota Anhydrous
Temperatura de inflamación −45.00°C (113°F)
Notas de grado de pureza Meets USP requirements
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Cantidad 4 L
Gravedad específica 1L = 0.71kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12
Grado HPLC