missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Saint-Gobain Tubos de poliuretano a base de éter

Nontoxic, transparent, and sterilizable by ethylene oxide. Saint Gobain Performance Plastics™ Ether-based Polyurethane Tubing exhibits good elongation and recovery.

Marca:  Saint-Gobain 95869-06

Código de producto. 11831930

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »

Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

  • Ether-grade polyurethane construction
  • Nontoxic
  • Transparent
  • Sterilizable by ethylene oxide.
  • Good elongation and recovery.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

0.18 mm
8 mm
-40 °C
Transparente
85°C
Poliuretano
30.48 m
1 Pack
330 psi
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Saint-Gobain Tubos de poliuretano a base de éter > Inner Diameter: 0.18mm

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado