Learn More
Bromuro de etidio (solución al 1 %/biología molecular), Fisher BioReagents
Código de producto. 10132863
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. 10132863
Marca: Fisher BioReagents BP130210
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1239-45-8 | C21H20BrN3 | 394.32 g/mol
Frasco de poli ámbar; 10 ml
El bromuro de etidio es un colorante intercalante utilizado en la visualización de ADN y ARN en geles de electroforesis y gradientes de densidad de cloruro de cesio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethidium Bromide
Color Rojo
Nombre de nota 1% Solution
CAS 1239-45-8, 7732-18-5
Notas de grado de pureza DNase-, RNase- and Protease-Free
Fórmula molecular C21H20BrN3
Número MDL MFCD00011724
Índice Merck 15, 4769
Sinónimo ethidium bromide, homidium bromide, dromilac, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, ethydium bromide, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, etbr, 2,7-diamino-10-ethyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 2,7-diamino-9-phenyl-10-ethylphenanthridinium bromide, unii-059nuo2z1l
Clave InChI ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Br-].CC[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
Nombre IUPAC 5-etil-6-fenilfenantridin-5-ium-3,8-diamina; bromuro
Peso molecular (g/mol) 394.32
PubChem CID 14710
ChEBI CHEBI:4883
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.33
Grado Biología molecular
Envase Botella transparente
Cantidad 10 mL
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethidium bromide, 1% Solution/Molecular Biology
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 3, 8-Diamino-1-ethyl-6-phenylphenantridinium bromide