Learn More
Bromuro de etidio, Fisher BioReagents
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Vidrio ámbar
Descripción
- Bromuro de etidio (EtBr) comúnmente utilizado como colorante de ácidos nucleicos para electroforesis en gel debido a su fluorescencia cuando se expone a la luz UV
- El bromuro de etidio intercala ADN y ARN de doble cadena
- Se puede utilizar para teñir gel después de la electroforesis o incorporado en el gel y el tampón de desarrollo
- El EtBr también actúa como inhibidor de la polimerasa de ADN y ARN
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethidium Bromide |
Punto de fusión | 260°C |
Color | Morado |
pH | 4.0 to 7.0 |
Pérdida por secado | 5% max. |
Envase | Vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Índice Merck | 15, 4769 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 394.32 |
Forma física | Polvo/Sólido |