Learn More
Solución de bromuro de etidio, 10mg/ml, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15494679
Solución de bromuro de etidio, 10mg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15494679
10 mL
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Código de producto. 15494679
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J62282.AB
Solicitar formato a granel o personalizado
Para la visualización de ADN en electroforesis en gel
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethidium bromide soln.
Color Rojo
CAS 1239-45-8
Fórmula molecular C21H20BrN3
Número MDL MFCD00011724
Número UN UN2810
Concentración 10mg/ml
Índice Merck 14,4731
Sinónimo ethidium bromide, homidium bromide, dromilac, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, ethydium bromide, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, etbr, 2,7-diamino-10-ethyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 2,7-diamino-9-phenyl-10-ethylphenanthridinium bromide, unii-059nuo2z1l
Información de solubilidad Soluble in water (10mg/mL).
Clave InChI ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Br-].CC[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
Nombre IUPAC 5-etil-6-fenilfenantridin-5-ium-3,8-diamina; bromuro
Peso molecular (g/mol) 394.32
PubChem CID 14710
ChEBI CHEBI:4883
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.32
Olor Odorless
Cantidad 10 mL
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteP14L528 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/02/2025 Catalog NumberJ62282.AB
Número de loteQ19K512 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/05/2024 Catalog NumberJ62282.AB
Número de loteM08K500 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/02/2024 Catalog NumberJ62282.AB
Número de loteS07J504 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/10/2023 Catalog NumberJ62282.AB
Número de loteX28I545 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/11/2022 Catalog NumberJ62282.AB
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethidium bromide solution, 10 mg/ml
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 3,8-Diamino-1-ethyl-6-phenylphenantridinium bromide
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Solución de bromuro de etidio, 10mg/ml, Thermo Scientific Chemicals >