Learn More
Ansell ETHIPARAT Ethylene Vinyl Acetate (EVA) Gloves, Non-Sterile
Código de producto. 17899662 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
Tamaño de la unidad:
100 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
17899662 M 100 pares
17889662 L 100 pares
17809672 Pequeño 100 pares
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17899662
Marca: Ansell M2079
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Synthetic, powder-free examination gloves that are ideal for frequent glove changes.
  • This non-sterile, synthetic glove is made from copolymer materials (ethylene vinyl acetate film) and is a safe and effective alternative to natural rubber latex.
  • li>Packaged on backing paper for easy donning
  • Cost effective synthetic alternative
  • Protects from latex Type I allergy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificaciones/conformidad EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, ISO 10993-10:2002, ISO 13485
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, ISO 10993-10:2002, ISO 13485
Chemotherapeutic Rated No
Accelerator Free No
Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 1.5
Color Clear
Desechables Single-use
Acabado exterior Sin textura
Finger Thickness (English) 1.2 mil
Finger Thickness (Metric) 0.03 mm
Latex Free Sí
Material EVA
Palm Thickness (English) 1.2 mil
Palm Thickness (Metric) 0.03 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes de examen
Tamaño M
Grosor (imperial) 1.2 mil
Grosor (métrico) 0.03 mm
FDA 510 (k) No
Modelo ETHIPARAT Non-Sterile
Longitud (imperial) 10.9 in.
Longitud (métrico) 278 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.