Learn More
Bromuro de (etoxicarbonilmetil)dimetilsulfonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399963
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
11399963 10 g 10 g
11309973 50 g 50 g
2 options
Código de producto. 11399963
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L00266.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5187-82-6 | C6H13BrO2S | 229.132 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5187-82-6
Fórmula molecular C6H13BrO2S
Peso molecular (g/mol) 229.132
Número MDL MFCD00830557
Clave InChI JXFPTJYKYKVENJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo ethoxycarbonylmethyl dimethylsulfonium bromide, 2-ethoxy-2-oxoethyl dimethylsulfonium bromide, carbethoxymethyl-dimethylsulfonium bromide, 2-ethoxy-2-oxoethyl dimethylsulfanium bromide, 2-ethoxy-2-oxoethyl dimethyl sulfonium bromide, 2-ethoxy-2-oxoethyl dimethylsulphonium bromide, sulfonium, carbethoxymethyl dimethyl-, bromide, sulfonium, 2-ethoxy-2-oxoethyl dimethyl-, bromide, carbethoxymethyl dimethylsulfonium bromide, acmc-1az78
PubChem CID 78861
Nombre IUPAC (2-etoxi-2-oxoetil)-dimetilsulfanio;bromuro
SMILES CCOC(=O)C[S+](C)C.[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Ethoxycarbonylmethyl)dimethylsulfonium bromide
Punto de fusión ∽80°C (decomposition)
Cantidad 10 g
Beilstein 4161472
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.14
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: (Ethoxycarbonylmethyl)dimethylsulfoniumbromide