Learn More
(Etoxicarbonilmetileno)trifenilfosforano, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Descripción
(Ethoxycarbonylmethylene)triphenylphosphoran is used as a Wittig reagent in organic synthesis. It is used in the preparation of indole from o-nitrobenzaldehydes, coumarins from o-hydroxy acetophenone. It acts as an inhibitor and inhibits the activity of cholinesterase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (etoxicarbonilmetileno)trifenilfosforano se utiliza como reactivo de Wittig en la síntesis orgánica. También se emplea en la preparación de indol a partir de o-nitrobenzaldehídos, cumarinas a partir de acetofenona o-hidroxílicas. Actúa como inhibidor e inhibe la actividad de la colinesterasa.
Solubilidad
Soluble en disolventes orgánicos. Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
El (etoxicarbonilmetileno)trifenilfosforano se utiliza como reactivo de Wittig en la síntesis orgánica. También se emplea en la preparación de indol a partir de o-nitrobenzaldehídos, cumarinas a partir de acetofenona o-hidroxílicas. Actúa como inhibidor e inhibe la actividad de la colinesterasa.
Solubilidad
Soluble en disolventes orgánicos. Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (Ethoxycarbonylmethylene)triphenylphosphorane |
Punto de fusión | 126°C to 130°C |
Cantidad | 10 g |
Beilstein | 754639 |
Sensibilidad | Air sensitive |
Información de solubilidad | Soluble in organic solvents. Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 348.38 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |