Learn More
1-(4-Cianopirid-2-il)piperidina-4-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethyl 1-(4-cyanopyrid-2-yl)piperidine-4-carboxylate |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 259.31 |
Porcentaje de pureza | 97% |