Learn More
Etil 2-amino-1-ciclopenteno-1-carboxilato, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10333063
500mg; frasco de vidrio
Click to view available options
500mg; frasco de vidrio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-amino-1-cyclopentene-1-carboxylate
Nombre de nota 99%
CAS 7149-18-0
Punto de fusión 57°C to 60°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H13NO2
Número MDL MFCD00216929
Cantidad 500 mg
Sinónimo ethyl 2-amino-1-cyclopentene-1-carboxylate, ethyl 2-aminocyclopent-1-enecarboxylate, 2-amino-cyclopent-1-enecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-aminocyclopent-1-ene-1-carboxylate, 2-amino-cyclopent-1-enecarboxylicacidethylester, ethyl trans-2-aminocyclopentenecarboxylate, ethyl 2-amino-1-cyclopentene-1-carboxylate #, 2-aminocyclopentene-1-carboxylic acid ethyl ester, cyclopentene-1-carboxylic acid, 2-amino-, ethyl ester, 1-cyclopentene-1-carboxylicacid, 2-amino-, ethyl ester
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in chloroform,methanol and ethanol
Clave InChI FMEHILPGLKGSCA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=C(N)CCC1
Nombre IUPAC etil 2-aminociclopenteno-1-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 155.20
PubChem CID 243333
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl 2-amino-1-cyclopentene-1-carboxylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Etil 2-amino-1-ciclopenteno-1-carboxilato, 99 %, Thermo Scientific™ >