Learn More
2-Amino-4,4,4-trifluoro-3-(trifluorometil)butirato de etilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15438665
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15438665 1 g 1 g
15448665 250 mg 250 miligramos
2 options
Código de producto. 15438665
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H33837.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78185-92-9
Fórmula molecular C7H9F6NO2
Peso molecular (g/mol) 253.14
Número MDL MFCD00040845
Clave InChI PGOSQXOLEQZPBM-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo ethyl 4,4,4,4',4',4'-hexafluoro-dl-valinate, ethyl 2-amino-4,4,4-trifluoro-3-trifluoromethyl butanoate, ethyl 2s-2-amino-4,4,4-trifluoro-3-trifluoromethyl butanoate, 4,4,4,4',4',4'-hexafluorovaline, ethyl ester, ethyl 2-amino-4,4,4-trifluoro-3-trifluoromethyl b, ethyl 2-amino-4,4,4-trifluoro-3-trifluoromethyl butyrate, 2-amino-4,4,4-trifluoro-3-trifluoromethyl-butyric acid ethyl ester
PubChem CID 52991940
Nombre IUPAC 2-amino-4,4,4-trifluoro-3-(trifluorometil)butanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C(N)C(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-amino-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyrate
Punto de ebullición 70°C to 72°C (10 mmHg)
Índice de refracción 1.36
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.14
Porcentaje de pureza 95%