Learn More
2-Aminobenzoato de etilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
50.55€ - 173.00€
CAS | 87-25-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C9H11NO2 |
Peso molecular (g/mol) | 165.192 |
Número MDL | MFCD00007711 |
Clave InChI | TWLLPUMZVVGILS-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | ethyl anthranilate, ethyl o-aminobenzoate, anthranilic acid, ethyl ester, 2-aminobenzoic acid ethyl ester, 2-carboethoxyaniline, o-ethoxycarbonyl aniline, benzoic acid, 2-amino-, ethyl ester, ethylanthranilate, benzoic acid, o-amino-, ethyl ester, 2-ethoxycarbonyl aniline |
PubChem CID | 6877 |
Nombre IUPAC | 2-aminobenzoato de etilo |
SMILES | CCOC(=O)C1=CC=CC=C1N |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10226420
|
Thermo Scientific Acros
222231000 |
100 g | Frasco de vidrio |
50.55€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10002830
|
Thermo Scientific Acros
222235000 |
500 g | Frasco de vidrio |
173.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
87-25-2 | |
165.192 | |
TWLLPUMZVVGILS-UHFFFAOYSA-N | |
6877 | |
CCOC(=O)C1=CC=CC=C1N |
C9H11NO2 | |
MFCD00007711 | |
ethyl anthranilate, ethyl o-aminobenzoate, anthranilic acid, ethyl ester, 2-aminobenzoic acid ethyl ester, 2-carboethoxyaniline, o-ethoxycarbonyl aniline, benzoic acid, 2-amino-, ethyl ester, ethylanthranilate, benzoic acid, o-amino-, ethyl ester, 2-ethoxycarbonyl aniline | |
2-aminobenzoato de etilo |
Especificaciones
Ethyl 2-aminobenzoate | |
87-25-2 | |
1.1170g/mL | |
99% | |
H2NC6H4CO2C2H5 | |
MFCD00007711 | |
TWLLPUMZVVGILS-UHFFFAOYSA-N | |
2-aminobenzoato de etilo | |
6877 | |
≥98.5% |
99% | |
Amarillo | |
Auténtico | |
C9H11NO2 | |
1.5630 to 1.5650 (20°C, 589nm) | |
ethyl anthranilate, ethyl o-aminobenzoate, anthranilic acid, ethyl ester, 2-aminobenzoic acid ethyl ester, 2-carboethoxyaniline, o-ethoxycarbonyl aniline, benzoic acid, 2-amino-, ethyl ester, ethylanthranilate, benzoic acid, o-amino-, ethyl ester, 2-ethoxycarbonyl aniline | |
CCOC(=O)C1=CC=CC=C1N | |
165.192 | |
165.19 | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS P Provoca irritación ocular grave.Provoca irritación cutánea.
Declaración de GHS PEN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar la zona con abundante agua y jabón.Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.Quitar las lentes de contacto
Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 201-735-1
missing translation for 'rtecsNumber' : DG2448000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Ethyl 2-aminobenzoate
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.